trans-2-Hexenyl acetate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD154682-25GEA
13
EUR
BLDPBD154682-25G
trans-2-Hexenyl acetate 98%
trans-2-Hexenyl acetate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009474 Núm. CAS: 2497-18-9 |