6-Aminocyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride 98%
|
|
BLDPBD154647-1GEA
416
EUR
BLDPBD154647-1G
BLDPBD154647-250MG
BLDPBD154647-100MG
6-Aminocyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride 98%
6-Aminocyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₂ClNO₂ MW: 177,62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145419 Núm. CAS: 97945-19-2 |