trans-1-Ethoxy-4-(2-(4-(4-ethylcyclohexyl)phenyl)ethynyl)benzene 95%
|
|
BLDPBD154604-100GEA
130
EUR
BLDPBD154604-100G
BLDPBD154604-25G
BLDPBD154604-5G
trans-1-Ethoxy-4-(2-(4-(4-ethylcyclohexyl)phenyl)ethynyl)benzene 95%
trans-1-Ethoxy-4-(2-(4-(4-ethylcyclohexyl)phenyl)ethynyl)benzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₄H₂₈O MW: 332,4785 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11053409 Núm. CAS: 334826-59-4 |