meso-Tetrafenilporfina 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrafenil-21H,23H-porfina
BLDPBD154434-10GEA 92 EUR
BLDPBD154434-10G BLDPBD154434-5G BLDPBD154434-250MG BLDPBD154434-100G BLDPBD154434-1G BLDPBD154434-25G
meso-Tetrafenilporfina 97%
meso-Tetrafenilporfina
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₄₄H₃₀N₄
MW: 614,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011680
Núm. CAS: 917-23-7