1-(Naphthalen-1-yl)piperazine 97%
|
|
BLDPBD15439-250MGEA
116
EUR
BLDPBD15439-250MG
BLDPBD15439-1G
BLDPBD15439-100MG
1-(Naphthalen-1-yl)piperazine 97%
1-(Naphthalen-1-yl)piperazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ MW: 212,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00600021 Núm. CAS: 57536-86-4 |