Tiofeno-2-carbaldehído-oxima 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD153954-5GEA
32
EUR
BLDPBD153954-5G
BLDPBD153954-25G
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima 98%
Tiofeno-2-carbaldehído-oxima
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00022509 Núm. CAS: 29683-84-9 |