Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD153368-10GEA
11
EUR
BLDPBD153368-10G
BLDPBD153368-500G
BLDPBD153368-5G
BLDPBD153368-100G
BLDPBD153368-25G
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate 98%
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₂₇NO₃S MW: 301,4500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011831 Núm. CAS: 733-44-8 |