4-Acetyldiphenyl sulphide 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD15329-25GEA 198 EUR
BLDPBD15329-25G BLDPBD15329-1G BLDPBD15329-5G
4-Acetyldiphenyl sulphide 97%
4-Acetyldiphenyl sulphide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₄H₁₂OS
MW: 228,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026227
Núm. CAS: 10169-55-8