2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(p-tolyl)acetic acid 95%
|
|
BLDPBD152690-100MGEA
49
EUR
BLDPBD152690-100MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(p-tolyl)acetic acid 95%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(p-tolyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,3050 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03789598 Núm. CAS: 28044-77-1 |