9-Ethyl-3-nitro-9H-carbazole 98%
|
|
BLDPBD15268-5GEA
82
EUR
BLDPBD15268-5G
BLDPBD15268-1G
9-Ethyl-3-nitro-9H-carbazole 98%
9-Ethyl-3-nitro-9H-carbazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₁₂N₂O₂ MW: 240,2573 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022215 Núm. CAS: 86-20-4 |