sulphacarbamide 98%
|
|
BLDPBD152173-100MGEA
63
EUR
BLDPBD152173-100MG
sulphacarbamide 98%
Sulphacarbamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₉N₃O₃S MW: 215,2297 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025437 Núm. CAS: 547-44-4 |