Sodium (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoate 99%
|
|
BLDPBD151503-25GEA
6
EUR
BLDPBD151503-25G
BLDPBD151503-100G
Sodium (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoate 99%
Sodium (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₁NaO₁₂ MW: 380,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658158 Núm. CAS: 27297-39-8 |