Sodium glycolate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD151466-500GEA
35
EUR
BLDPBD151466-500G
BLDPBD151466-100G
BLDPBD151466-25G
BLDPBD151466-1000G
BLDPBD151466-0.025
Sodium glycolate 98%
Sodium glycolate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂H₃NaO₃ MW: 98,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065358 Núm. CAS: 2836-32-0 |