Sodium 2-methyl-2-propanethiolate 98%
|
|
BLDPBD151315-5GEA
51
EUR
BLDPBD151315-5G
BLDPBD151315-25G
BLDPBD151315-1G
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate 98%
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₄H₉NaS MW: 112,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043311 Núm. CAS: 29364-29-2 |