3,5,7-Trihydroxy-2-(2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one 98%
|
|
BLDPBD151187-5GEA
7
EUR
BLDPBD151187-5G
BLDPBD151187-25G
BLDPBD151187-100G
3,5,7-Trihydroxy-2-(2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one 98%
3,5,7-Trihydroxy-2-(2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₅H₂₂O₁₀ MW: 482,4362 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01075144 Núm. CAS: 42110-65-6 |