Dodecacarbonyltriruthenium 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD150612-250MGEA
29
EUR
BLDPBD150612-250MG
BLDPBD150612-1G
BLDPBD150612-25G
BLDPBD150612-5G
Dodecacarbonyltriruthenium 98%
Dodecacarbonyltriruthenium
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₂O₁₂Ru₃ MW: 639,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011209 Núm. CAS: 15243-33-1 |