2-Chloro-4'-fluorobenzophenone 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD15047-5GEA
80
EUR
BLDPBD15047-5G
BLDPBD15047-1G
BLDPBD15047-250MG
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone 96%
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₈ClFO MW: 234,6534 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000559 Núm. CAS: 1806-23-1 |