N-(4-Bromophenyl)-2,6-dihydroxybenzamide 97%
|
|
BLDPBD150305-5GEA
17
EUR
BLDPBD150305-5G
BLDPBD150305-25G
BLDPBD150305-1G
BLDPBD150305-100G
N-(4-Bromophenyl)-2,6-dihydroxybenzamide 97%
N-(4-Bromophenyl)-2,6-dihydroxybenzamide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₁₀BrNO₃ MW: 308,1274 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00864511 Núm. CAS: 20788-07-2 |