5-Phenyloxazolidin-2-one 97%
|
|
BLDPBD150297-1GEA
122
EUR
BLDPBD150297-1G
BLDPBD150297-5G
BLDPBD150297-250MG
5-Phenyloxazolidin-2-one 97%
5-Phenyloxazolidin-2-one
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01747962 Núm. CAS: 7693-77-8 |