2-Chlorothioxanthone 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD15021-5GEA 7 EUR
BLDPBD15021-5G BLDPBD15021-10G BLDPBD15021-25G
2-Chlorothioxanthone 98%
2-Chlorothioxanthone
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005067
Núm. CAS: 86-39-5