2,4,6-Trichloro-5-ethylpyrimidine 95%
|
|
BLDPBD149830-100MGEA
119
EUR
BLDPBD149830-100MG
BLDPBD149830-250MG
BLDPBD149830-1G
2,4,6-Trichloro-5-ethylpyrimidine 95%
2,4,6-Trichloro-5-ethylpyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₆H₅Cl₃N₂ MW: 211,4800 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11112097 Núm. CAS: 1780-38-7 |