3-(Hydrazinylmethyl)pyridine 98%
BLDPBD149688-100MGEA 19 EUR
BLDPBD149688-100MG BLDPBD149688-250MG BLDPBD149688-5G BLDPBD149688-1G
3-(Hydrazinylmethyl)pyridine 98%
3-(Hydrazinylmethyl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07786307
Núm. CAS: 7112-38-1