Propargyl-p-toluenesulfonate 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD149213-5GEA 37 EUR
BLDPBD149213-5G BLDPBD149213-1G BLDPBD149213-100G BLDPBD149213-25G
Propargyl-p-toluenesulfonate 95%
Propargyl-p-toluenesulfonate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01462194
Núm. CAS: 6165-76-0