Potassium (S)-2-hydroxypropanoate 60% in water
|
|
BLDPBD148828-1000GEA
66
EUR
BLDPBD148828-1G
BLDPBD148828-1000G
BLDPBD148828-500G
BLDPBD148828-100G
BLDPBD148828-25G
Potassium (S)-2-hydroxypropanoate 60% in water
Potassium (S)-2-hydroxypropanoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₃H₅KO₃ MW: 128,1683 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00080809 Núm. CAS: 85895-78-9 |