Polydextrose 95%
|
|
BLDPBD148565-25GEA
11
EUR
BLDPBD148565-25G
BLDPBD148565-0.025
BLDPBD148565-500G
BLDPBD148565-100G
Polydextrose 95%
Polydextrose
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD30176547 Núm. CAS: 68424-04-4 |