4-Nitrophenyl butyrate 95%
|
|
BLDPBD148443-250MGEA
13
EUR
BLDPBD148443-250MG
BLDPBD148443-1G
BLDPBD148443-25G
BLDPBD148443-5G
4-Nitrophenyl butyrate 95%
4-Nitrophenyl butyrate
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209,1986 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00047734 Núm. CAS: 2635-84-9 |