(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98%
BLDPBD148435-1GEA 363 EUR
BLDPBD148435-1G BLDPBD148435-100MG BLDPBD148435-250MG
(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98%
(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00069788
Núm. CAS: 18918-31-5