2-(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-nitrophenyl)acetic acid 95%
|
|
BLDPBD14804-1GEA
468
EUR
BLDPBD14804-1G
BLDPBD14804-250MG
BLDPBD14804-100MG
2-(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-nitrophenyl)acetic acid 95%
2-(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-nitrophenyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₆ MW: 296,2759 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08236844 Núm. CAS: 512180-63-1 |