3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
BLDPBD14769-1GEA 8 EUR
BLDPBD14769-1G BLDPBD14769-5G BLDPBD14769-25G BLDPBD14769-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05863925
Núm. CAS: 325142-82-3