4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD147618-1GEA 74 EUR
BLDPBD147618-1G BLDPBD147618-250MG BLDPBD147618-100MG BLDPBD147618-5G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038755
Núm. CAS: 797755-07-8