2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine maleate 98%
|
|
BLDPBD147311-50MGEA
287
EUR
BLDPBD147311-50MG
BLDPBD147311-250MG
BLDPBD147311-100MG
BLDPBD147311-25MG
2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine maleate 98%
2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine maleate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₃H₃₉NO₄ MW: 393,5601 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00057329 Núm. CAS: 6724-53-4 |