2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 97%
|
|
BLDPBD14645-10GEA
53
EUR
BLDPBD14645-10G
BLDPBD14645-5G
BLDPBD14645-25G
BLDPBD14645-1G
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 97%
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₁₃BO₃ MW: 228,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01632206 Núm. CAS: 190661-29-1 |