4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD14610-5GEA
122
EUR
BLDPBD14610-5G
BLDPBD14610-25G
BLDPBD14610-250MG
BLDPBD14610-10G
BLDPBD14610-1G
BLDPBD14610-0.025G
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₁₂BFO₃ MW: 246,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093064 Núm. CAS: 166744-78-1 |