2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
BLDPBD14609-5GEA 78 EUR
BLDPBD14609-5G BLDPBD14609-25G BLDPBD14609-1G BLDPBD14609-10G
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,0420 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788403
Núm. CAS: 779331-47-4