3-Cyano-6-isopropylchromone 98%
|
|
BLDPBD14591-1GEA
7
EUR
BLDPBD14591-1G
BLDPBD14591-10G
BLDPBD14591-25G
BLDPBD14591-250MG
BLDPBD14591-100G
BLDPBD14591-5G
3-Cyano-6-isopropylchromone 98%
3-Cyano-6-isopropylchromone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,2300 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00191961 Núm. CAS: 50743-32-3 |