5-Hydroxy-1-methylimidazolidine-2,4-dione 98%
|
|
BLDPBD145857-100MGEA
154
EUR
BLDPBD145857-100MG
BLDPBD145857-1G
BLDPBD145857-250MG
5-Hydroxy-1-methylimidazolidine-2,4-dione 98%
5-Hydroxy-1-methylimidazolidine-2,4-dione
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₄H₆N₂O₃ MW: 130,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00899664 Núm. CAS: 84210-26-4 |