N-Methylnicotinamide 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD145158-5GEA 42 EUR
BLDPBD145158-5G BLDPBD145158-100G BLDPBD145158-25G BLDPBD145158-1G
N-Methylnicotinamide 96%
N-Methylnicotinamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,1512 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006384
Núm. CAS: 114-33-0