Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate 96%
BLDPBD14509-1GEA 8 EUR
BLDPBD14509-1G BLDPBD14509-5G BLDPBD14509-10G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate 96%
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
MW: 285,2186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173387
Núm. CAS: 23851-84-5