N-Isopropyl-2-nitrobenzenesulphonamide 98%
BLDPBD144821-1GEA 21 EUR
BLDPBD144821-1G BLDPBD144821-5G BLDPBD144821-0.025 BLDPBD144821-25G
N-Isopropyl-2-nitrobenzenesulphonamide 98%
N-Isopropyl-2-nitrobenzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514604
Núm. CAS: 23530-42-9