4-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
|
|
BLDPBD14470-5GEA
125
EUR
BLDPBD14470-5G
BLDPBD14470-250MG
BLDPBD14470-1G
BLDPBD14470-100MG
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199,2054 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426513 Núm. CAS: 4385-75-5 |