4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
BLDPBD14463-250MGEA 10 EUR
BLDPBD14463-250MG BLDPBD14463-100MG BLDPBD14463-10G BLDPBD14463-0.025G BLDPBD14463-5G BLDPBD14463-25G BLDPBD14463-100G BLDPBD14463-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684110
Núm. CAS: 99163-12-9