3-(2-Pyridyl)benzaldehyde 96%
|
|
BLDPBD14460-250MGEA
30
EUR
BLDPBD14460-250MG
BLDPBD14460-1G
BLDPBD14460-10G
BLDPBD14460-100MG
BLDPBD14460-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde 96%
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183,2060 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02684103 Núm. CAS: 85553-53-3 |