Methyl 2-formamidoacetate 95%
|
|
BLDPBD144396-5GEA
45
EUR
BLDPBD144396-5G
BLDPBD144396-1G
Methyl 2-formamidoacetate 95%
Methyl 2-formamidoacetate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₄H₇NO₃ MW: 117,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037081 Núm. CAS: 3154-54-9 |