Rojo neutro 98% BS
Sinónimos: N8,N8,3-Trimetil-2,8-fenazinadiamina monoclorhidrato
BLDPBD144341-100GEA 33 EUR
BLDPBD144341-100G BLDPBD144341-25G BLDPBD144341-500G
Rojo neutro 98% BS
Rojo neutro
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012651
Núm. CAS: 553-24-2