2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
BLDPBD143272-25GEA 93 EUR
BLDPBD143272-25G BLDPBD143272-1G BLDPBD143272-250MG BLDPBD143272-5G BLDPBD143272-100G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663868
Núm. CAS: 256652-04-7