(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(difluoro(phosphono)methyl)phenyl)propanoic acid 98%
|
|
BLDPBD143123-25MGEA
156
EUR
BLDPBD143123-25MG
BLDPBD143123-250MG
BLDPBD143123-1G
BLDPBD143123-100MG
BLDPBD143123-50MG
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(difluoro(phosphono)methyl)phenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(difluoro(phosphono)methyl)phenyl)propanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₅H₂₂F₂NO₇P MW: 517,4153 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01317828 Núm. CAS: 160751-44-0 |