N-acetyl-4-S-cysteaminylphenol 98%
|
|
BLDPBD142951-1GEA
140
EUR
BLDPBD142951-1G
BLDPBD142951-5G
BLDPBD142951-250MG
BLDPBD142951-100MG
N-acetyl-4-S-cysteaminylphenol 98%
N-acetyl-4-S-cysteaminylphenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂S MW: 211,2807 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779474 Núm. CAS: 91281-32-2 |