1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
|
|
BLDPBD14275-100GEA
239
EUR
BLDPBD14275-100G
BLDPBD14275-5G
BLDPBD14275-1G
BLDPBD14275-25G
BLDPBD14275-10G
BLDPBD14275-0.025G
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,3000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800239 Núm. CAS: 157688-46-5 |