N,N-Diethylpiperidine-3-carboxamide 98%
|
|
BLDPBD142084-100GEA
891
EUR
BLDPBD142084-100G
BLDPBD142084-1G
BLDPBD142084-5G
BLDPBD142084-25G
N,N-Diethylpiperidine-3-carboxamide 98%
N,N-Diethylpiperidine-3-carboxamide
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O MW: 184,2786 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005990 Núm. CAS: 3367-95-1 |