N,N-Diethylbutan-1-amine 95%
BLDPBD142052-5GEA 37 EUR
BLDPBD142052-5G BLDPBD142052-25G BLDPBD142052-1G
N,N-Diethylbutan-1-amine 95%
N,N-Diethylbutan-1-amine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,2432 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048759
Núm. CAS: 4444-68-2